Learn More
Metabolito Lopinavir M-1, TRC
Código de producto. 30137174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137174 5 mg 5 miligramos
30009681 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4694855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192725-39-6
Fórmula molecular C37H46N4O6
Peso molecular (g/mol) 642.78
Sinónimo 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, (αS)-, 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[(1S,3S,4S)-4-[[(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, (αS)- (9CI), 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[4-[[(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, [1S-[1R*(R*),3R*,4R*]]-, (αS)-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide
SMILES CC(C)[C@H](N1CCC(=O)NC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)COc3c(C)cccc3C)Cc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lopinavir metabolite M-1
Fórmula InChI InChI=1S/C37H46N4O6/c1-24(2)34(41-19-18-32(43)40-37(41)46)36(45)38-29(20-27-14-7-5-8-15-27)22-31(42)30(21-28-16-9-6-10-17-28)39-33(44)23-47-35-25(3)12-11-13-26(35)4/h5-17,24,29-31,34,42H,18-23H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43,46)/t29-,30-,31-,34-/m0/s1