Learn More
Lopinavir, MedChemExpress
Descripción
Lopinavir (ABT-378) is a highly potent, selective peptidomimetic inhibitor of the HIV-1 protease, with Kis of 1.3 to 3.6 pM for wild-type and mutant HIV protease. Lopinavir acts by arresting maturation of HIV-1 thereby blocking its infectivity. Lopinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 14.2 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lopinavir |
| Forma física | Solid |
| CAS | 192725-17-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H48N4O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | ABT-378 |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (397.58 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |