Learn More
Tocris Bioscience™ Lopinavir
Beskrivning
Lopinavir is a highly potent and selective HIV-1 protease inhibitor (IC50 = 6.5 nM, HIV cultured in peripheral blood mononuclear cells; Ki = 1.3 pM). Displays >105-fold selectivity for HIV-1 protease over mammalian proteases including renin and cathepsin D and E. Inhibits HIV-1 protease in patient HIV isolates displaying mutations that confer resistance to ritonavir (Cat. No. 5856) (IC50 values in 5 - 50 nM range). Also inhibits SARS-CoV-2 replication in vitro (IC50 = 26 μM)
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | (αS)-N-[(1 S,3 S,4 S)-4-[[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2 H)-pyrimidineacetamide |
| CAS | 192725-17-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Fórmula molecular | C37H48N4O5 |
| Pureza | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?