Learn More
Loperamida-N-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326590 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326590 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14647100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl-loperamide
CAS 66164-07-6
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyl-loperamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H31 Cl N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31ClN2O2/c1-30-26(32)28(23-8-4-2-5-9-23,24-10-6-3-7-11-24)18-21-31-19-16-27(33,17-20-31)22-12-14-25(29)15-13-22/h2-15,33H,16-21H2,1H3,(H,30,32)
SMILES CNC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-N-metil-2,2-difenilbutanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 463.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2074 g/mol