Learn More
Loperamide hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Loperamide (hydrochloride) (R-18553 (hydrochloride)) is an opioid receptor agonist. Loperamide hydrochloride is a selective and competitive human intestinal carboxylesterases (hiCE) inhibitor. Loperamide hydrochloride has anti-diarrheal effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loperamide hydrochloride |
| CAS | 34552-83-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H34Cl2N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | R-18553 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (97.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(C)C)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)CCN3CCC(O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)CC3.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 513.5 |
| Mostrar más |