Learn More
Loperamida.HCl, Lipomed
Código de producto. 30459737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459737 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459737 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLPR1789HC10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Loperamida.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loperamide Hydrochloride
CAS 34552-83-5
Nombres de analitos o componentes Loperamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 513.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1997 g/mol