Learn More
Loperamida.HCl, Lipomed
Descripción
Loperamida.HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Loperamide Hydrochloride |
| CAS | 34552-83-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Loperamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H33 Cl N2 O2 . Cl H |
| Sinónimo | 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide monohydrochloride, 4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinobutyramide hydrochloride, Arret, Blox, Brek, Dissenten, Fortasec, Imodium, Imodium A-D, Imosec, Imossel, Lopemid, Lopemin, Loperamide hydrochloride, Loperazine, Loperyl, Lopodium, Maalox Antidiarrheal, NSC 696356, PJ 185, R 18553, Suprasec, Tebloc |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-N,N-dimetil-2,2-difenilbutanamida;clorhidrato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |