Learn More
Thermo Scientific™ Septos sueltos I-Chem™ para tapones con parte superior abierta 24-414
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15369870
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (imperial):
0,060 in
0,125 in
Cantidad:
144/caja
2000/caja
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 2000
paquete de 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (imperial) Cantidad unitSize
15369870 0,125 in 2000/caja paquete de 2000
13407559 0,125 in 24/caja paquete de 24
16190581 0,060 in 144/caja paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15369870 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2880022BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00€
    1575.00€ / paquete de 2000
    Ahorro 120.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione estos septos de repuesto para viales específicos y frascos de septos con tapones con parte superior abierta 24-414
Los septum sueltos Thermo Scientific™ son septum de repuesto para viales VOA Thermo Scientific y frascos de septum con tapones 24-414 con la parte superior abierta. Los septos sueltos pueden utilizarse como piezas de repuesto para viales y frascos de VOA Thermo Scientific con septos sin unir. Compatible con los tapones con parte superior abierta estándar 24-414. El tapón también puede adquirirse por separado (297-2414) para uso con este septo. Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles.
  • Grosor de 0,317 cm o 0,152 cm (0,125 pulg o 0,060 pulg) y septo de silicona natural con revestimiento delgado de PTFE, 24 mm de diámetro
  • Para su uso con frascos y viales VOA Thermo Scientific con tapón de parte superior abierta 24-414
  • Disponibles en una amplia variedad de cantidades por paquete
Incluye : septos sueltos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Parámetros de certificación Análisis de orgánicos volátiles (VOA)
Color Natural
Descripción Septum de silicona con revestimiento de PTFE
Diámetro (imperial) 0,94 in
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
N.º por caja 2000
Cantidad 2000/caja
Septos Silicona con revestimiento de PTFE
Grosor (imperial) 0,125 in
Nivel Procesados
Certificaciones/conformidad Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles. Fabricados con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO.
Forma Forma redonda
Tipo de producto Septos
Tamaño del tapón 24-414 mm
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior abierta