Learn More
Thermo Scientific™ Septos sueltos I-Chem™ para tapones con parte superior abierta 24-414
Descripción
Los septum sueltos Thermo Scientific™ son septum de repuesto para viales VOA Thermo Scientific y frascos de septum con tapones 24-414 con la parte superior abierta. Los septos sueltos pueden utilizarse como piezas de repuesto para viales y frascos de VOA Thermo Scientific con septos sin unir. Compatible con los tapones con parte superior abierta estándar 24-414. El tapón también puede adquirirse por separado (297-2414) para uso con este septo. Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles.
- Grosor de 0,317 cm o 0,152 cm (0,125 pulg o 0,060 pulg) y septo de silicona natural con revestimiento delgado de PTFE, 24 mm de diámetro
- Para su uso con frascos y viales VOA Thermo Scientific con tapón de parte superior abierta 24-414
- Disponibles en una amplia variedad de cantidades por paquete
Incluye : septos sueltos
Especificaciones
Especificaciones
| Parámetros de certificación | Análisis de orgánicos volátiles (VOA) |
| Color | Natural |
| Descripción | Septum de silicona con revestimiento de PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,94 in |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| N.º por caja | 24 |
| Cantidad | 24/caja |
| Septos | Silicona con revestimiento de PTFE |
| Grosor (imperial) | 0,125 in |
| Nivel | Procesados |
| Mostrar más |