Learn More
IKA™ Loopster básico
Código de producto. 13497659 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 rpm a 20 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
13497659 De 0 rpm a 20 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 13497659 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004015000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1077.61€
    983.00€ / paquete de 1
    Ahorro 94.61€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Información de órdenes
Nota: Los discos de fijación deben solicitarse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0 rpm a 20 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 24 V CC, 50-60 Hz, 1 A
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Amperaje 1 A
Certificaciones/conformidad IP 21 DIN EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Modelo Loopster básico
Rango de humedad 80 %