Learn More
Lonza™ SYBR™ Tinción de gel de ácidos nucleicos Green II
Código de producto. 11520767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11520767 10 x 50 μl paquete de 10
1 options
Código de producto. 11520767 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 50523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    966.00€
    755.41€ / paquete de 10
    Ahorro 210.59€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Para la detección de ssDNA y ARN en geles de agarosa y poliacrilamida
•Tinción fluorescente de alta sensibilidad. Presenta una excelente
•relación señal-ruido sin fluorescencia de fondo. Detecta tan solo 40-80 ng
•de ácido nucleico monocatenario en geles desnaturalizantes y 2-–4 ng en geles no desnaturalizantes a una –transiluminación de 300 nm. Ideal para la
•detección no isotópica de mutaciones de ADN mediante análisis de polimorfismo de conformación monocatenario (SSCP).
Producto con licencia de Cambrex de Molecular Probes, Inc. Para uso exclusivo en investigación y control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 189 °C
Color Verde
Concentración 10,000X
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Detección de ssDNA y ARN en geles de agarosa y poliacrilamida
Cantidad 10 x 50 μl
Requisitos de almacenamiento − 20 °C
Tipo de producto Tinción de ARN
Stain Type SYBR Verde II