Learn More
Lonza™ SYBR™ Tinción de gel de ácido nucleico verde I
Descripción
- Tinción fluorescente de alta sensibilidad
- Presenta una excelente relación señal-ruido sin fluorescencia de fondo.
- Detecta tan sólo 60 pg de dsDNA o 1,2 ng –de oligos a una transiluminación de 300 nm
- Proporciona el máximo rendimiento cuando los geles se tiñen posteriormente.
- Ideal para detectar pequeñas cantidades de ADN en productos de PCR con un número bajo de copias, estudios de apoptosis y análisis de heterodúplex.
Producto con licencia de Cambrex de Molecular Probes, Inc. Para uso exclusivo en investigación y control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 189 °C |
| Color | Verde |
| Concentración | 10,000X |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de dsDNA y oligonucleótidos en geles de agarosa y poliacrilamida |
| Cantidad | 10 x 50 μl |
| Requisitos de almacenamiento | − 20 °C |
| Tipo de producto | Tinción de ADN |
| Stain Type | SYBR Verde I |