Learn More
Lonza™ Escaleras de ADN SimplyLoad™
Descripción
• Consisten en transcripciones de ARN en tamaños de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 9
•kb Se pueden desnaturalizar con procedimientos estándar
• Se pueden visualizar en transferencias Northern con secuencia lambda marcada
• Se pueden detectar con tinciones de bromuro de etidio o ácidos nucleicos
• Almacenar a -20 °C durante °un máximo de seis meses o a -80 °C °durante un máximo de 24 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 32 ng/μL |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Contenido de GC al 50 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
| Incrementos | 100 bp |
| N.º de bandas | 10 |
| Cantidad | 500 μl |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ADN |