Learn More
Lonza™ Marcadores de ARN
Descripción
- Consta de transcripciones del ARN en tamaños de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 9 kb
- Se puede desnaturalizar con procedimientos estándar
- Se puede visualizar en Northern blots con secuencia lambda marcada
- Se puede detectar con bromuro de etidio o tinciones de ácido nucleico
- Conservar a -20 °C durante un máximo de seis meses o a -80 °C °durante un máximo de 24 meses.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 μg/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del tamaño de los fragmentos de ARN |
| N.º de bandas | 10 |
| Cantidad | 50 μg |
| Requisitos de almacenamiento | − 20 °C |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de ARN |