Learn More
Lonza™ Geles de prefundición Reliant™
Código de producto. 11527815
Change view
Click to view available options
Intervalo de separación:
De 100 a ≥3000 bp
De 20 a ≥1000 bp
De 300 a ≥8000 bp
De 400 a ≥10 000 bp
Tampón:
TAE
TBE
Pocillos:
12 pocillos
20 pocillos
24 pocillos
8 pocillos
Etiqueta o tinte:
Bromuro de etidio
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de separación Tampón Pocillos Etiqueta o tinte unitSize
11527815 De 400 a ≥10 000 bp TAE 8 pocillos Ninguno cada uno
11597815 De 300 a ≥8000 bp TBE 8 pocillos Bromuro de etidio cada uno
11507825 De 300 a ≥8000 bp TBE 24 pocillos Bromuro de etidio paquete de 20
11547825 De 20 a ≥1000 bp TAE 8 pocillos Bromuro de etidio paquete de 20
11517825 De 300 a ≥8000 bp TBE 20 pocillos Bromuro de etidio cada uno
11537815 De 400 a ≥10 000 bp TAE 8 pocillos Bromuro de etidio cada uno
11557815 De 300 a ≥8000 bp TBE 12 pocillos Bromuro de etidio cada uno
11547815 De 100 a ≥3000 bp TBE 24 pocillos Bromuro de etidio paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
El bromuro de etidio es un potente mutágeno.Se deben usar guantes al abrir bolsas y manipular soluciones de gel que contengan bromuro de etidio.
Código de producto. 11527815 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 54801
El bromuro de etidio es un potente mutágeno.Se deben usar guantes al abrir bolsas y manipular soluciones de gel que contengan bromuro de etidio.
Para una resolución rápida y reproducible de tamaños de ADN de 8bp-10kb - Los geles prefundidos Lonza™ Reliant™ son ideales para el análisis de PCR, fragmentos de digestión de restricción o la mayoría de las necesidades de clonación.
  • Fabricado con SeaKem de alta calidad &comercial; Comercio de oro &y NuSieve; Agarosas de la marca 3:1 Plus
  • Facilidad de uso
  • Se ajustan a los sistemas de electroforesis mini sumergidos más comunes
  • Disponible con 0,5 μg/mL de bromuro de etidio para facilitar la visualización de las bandas de ADN durante y después de la ejecución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón TAE
Color Transparente
Concentración 1%
Formato Precast Gel
Etiqueta o tinte Ninguno
Intervalo de separación De 400 a ≥10 000 bp
Pocillos 8 pocillos
Sin ADNasa Sí
Formulación 1% SeaKem™ Agarosa dorada, tampón TAE
Para utilizar con (aplicación) Separación de ADN mediante electroforesis en gel
Material Agarosa
Cantidad 20 geles
Sin ARNasa Sí
Requisitos de almacenamiento 18° hasta 26 °C
Grosor (imperial) 0,19 in
Grosor (métrico) 0.5 cm
Volumen por pocillo ≤ 15 μl
Longitud del gel (imperial) 3,7 in
Longitud del gel (métrico) 9.5 cm
Anchura del gel (imperial) 2,37 in
Anchura del gel (métrico) 6 cm
Tipo de producto Gel prefundido