Learn More
Lonza™ GelStar™ Tinción de gel de ácido nucleico
Descripción
- Detecta tan sólo 20 pg de ADN o 3 ng de ARN
- Presenta una relación señal-ruido excepcional con un fondo mínimo.
- Compatible con geles de agarosa o poliacrilamida.
- Se puede agregar al gel antes del colado o usarse para tinción posterior a la electroforesis.
- Se puede visualizar con un transiluminador UV estándar de 300 nm o el Dark Reader™ transiluminador
- Alternativa ideal a la tinción con plata.
- Solo para uso en investigación
Producto con licencia de Cambrex de Molecular Probes, Inc. Para uso exclusivo en investigación y control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Concentración | 10,000X |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Geles de agarosa o poliacrilamida |
| Cantidad | 2 x 250 μl |
| Requisitos de almacenamiento | − 20 °C |
| Tipo de producto | Tinción de ADN/ARN |
| Stain Type | Tinción de ácidos nucleicos |