Learn More
Lonza™ Película PAG GelBond™ para geles de acrilamida
Código de producto. 11577765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
50/paq.
Longitud (imperial):
6,2 in
7 in
10,1 in
10,2 in
10,3 in
Anchura (imperial):
5,4 in
6,3 in
6,4 in
7,8 in
7,9 in
13,7 in
Tamaño de la unidad:
10 hojas
50 hojas
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Longitud (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11577765 10/paq. 10,2 in 13,7 in 10 hojas
11517765 50/paq. 7 in 6,3 in 50 hojas
11507765 50/paq. 6,2 in 5,4 in 50 hojas
11537765 50/paq. 10,1 in 6,4 in 50 hojas
11547765 50/paq. 10,3 in 7,8 in 50 hojas
11557765 50/paq. 10,2 in 7,9 in 50 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11577765 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 54746
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La película de poliéster transparente y flexible admite geles de poliacrilamida o MDE™ mediante procedimientos de electroforesis, fijación, tinción, decoloración y secado
  • Se une covalentemente a los monómeros de acrilamida durante la reacción de polimerización
  • Facilita la manipulación de geles
  • Ayuda a los geles a conservar sus dimensiones originales durante la tinción, la decoloración y el secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de gel 35 x 43 cm
Material Poliéster
Cantidad 10/paq.
Grosor (imperial) 0,007 in
Grosor (métrico) 0.02 cm
Longitud (imperial) 10,2 in
Longitud (métrico) 43 cm
Anchura (imperial) 13,7 in
Anchura (métrico) 430 mm
Tipo de producto Hojas de protección de geles