Learn More
Lonza™ Tampón de muestra de formaldehído
Descripción
- Para la desnaturalización de muestras de ARN para electroforesis de ARN
- Listo para su uso
- Contiene formaldehído, formamida y colorantes de seguimiento en tampón MOPS
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de muestras |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Contiene formaldehído, formamida y colorantes de seguimiento en tampón MOPS |
| Para utilizar con (aplicación) | Desnaturalización de muestras de ARN para electroforesis de ARN cuando las muestras se van a recuperar de geles de agarosa |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Requisitos de almacenamiento | − 20 °C |
| Tipo de producto | Tampón de carga de muestra de ARN: formaldehído |