Learn More
Lonza™ FlashGel™ Casetes de recuperación del sistema
Código de producto. 11557865
Change view
Click to view available options
Intervalo de separación:
De 10 a 1000 bp
De 50 a 10 000 bp
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de separación unitSize
11557865 De 50 a 10 000 bp paquete de 9
11592106 De 10 a 1000 bp cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11557865 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 57051
Elimina la preparación de gel de agarosa, la escisión de bandas y la purificación. Lonza™ FlashGel™ - Los casetes de recuperación del sistema brindan recuperación, libre de inhibidores y daños inducidos por rayos UV, en un protocolo simple de 5 a 10 minutos.
  • Contienen geles de agarosa y tampón preteñidos, lo que minimiza la exposición del usuario a tinciones potencialmente mutágenas
  • Recupere muestras directamente, sin escisión de banda ni purificación
  • Para uso exclusivo en investigación o fabricación
  • No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico in vitro, uso de medicamentos ni administrarse a humanos o animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.2%
Intervalo de separación De 50 a 10 000 bp
Pocillos 8 + 1 pozo
Formulación 1,2 % de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Reamplificación posterior, clonación u otras técnicas
Contenido del kit Gel de agarosa, tinción y tampón
Material Agarosa
Cantidad 9 Paq.
Requisitos de almacenamiento 18° hasta 26 °C
Longitud del casete (imperial) 4,5 in
Longitud del gel (imperial) 2,7 in
Longitud del casete (métrico) 11.5 cm
Longitud del gel (métrico) 7 cm
Anchura del casete (imperial) 4,2 in
Anchura del casete (métrico) 10.7 cm
Anchura del gel (métrico) 8.4 cm
Altura del casete (imperial) 0,6 in
Altura del casete (métrico) 1.7 cm
Tipo de producto Casetes de recuperación del sistema