Learn More
Lonza™ FlashGel™ Kit de sistema
Descripción
- Proporciona resultados casi instantáneos
- Cargue muestras, observe cómo migran las bandas y obtenga datos en tan solo dos minutos
- Incluye recuperación de ADN y documentación en gel.
- No necesita preparación de gel, escisión de banda, purificación ni luz ultravioleta.
- Separación completa, recuperación y documentación de forma segura en el banco
- El sistema de alta sensibilidad permite una reducción de 5 a 20 veces en los niveles de ADN, ahorrando tiempo y dinero.
- Resolución excepcional, sensibilidad exquisita: de 5 a 20 veces más sensible que el EtBr
- Detectar < 0,1 ng de ADN o < 10 ng de ARN total
- Limpieza, separación nítida y carriles de muestras rectos y uniformes
FlashGel Sistema
- Consiste en casetes de gel de agarosa prefabricados, cerrados y desechables y una unidad combinada
- Incluye: FlashGel Muelle; FlashGel Cámara; Paquete de 9 FlashGel Casetes de ADN (1,2%, 12 + 1 pocillo); FlashGel Carga de tinte y FlashGel Marcador de ADN
- Para uso exclusivo en investigación o fabricación
- No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico in vitro , uso de medicamentos ni administrarse a humanos o animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | FlashGel Sistema |
| Incluye | FlashGel Muelle, un FlashGel Cámara, paquete de 9 casetes de ADN al 1,2 %, colorante de carga y marcador |