Learn More
Lonza™ FlashGel™ Componentes y paquetes del sistema: FlashGel Cámara
Descripción
- Proporciona resultados casi instantáneos
- Cargue muestras, observe cómo migran las bandas y obtenga datos en tan solo dos minutos
- Incluye recuperación de ADN y documentación en gel.
- No necesita preparación de gel, escisión de banda, purificación ni luz ultravioleta.
- Separación completa, recuperación y documentación de forma segura en el banco
- El sistema de alta sensibilidad permite una reducción de 5 a 20 veces en los niveles de ADN, ahorrando tiempo y dinero.
- Resolución excepcional, sensibilidad exquisita: de 5 a 20 veces más sensible que el EtBr
- Detectar < 0,1 ng de ADN o < 10 ng de ARN total
- Limpieza, separación nítida y carriles de muestras rectos y uniformes
FlashGel Cámara
- Incluye: Cámara, cubierta para parasol, USB CD de instalación de software y cable
- Diseño compacto; la campana mide 10L x 11W x 16cm H (3,9 x 4,3 x 6,3 in)
- Para usar con el FlashGel Muelle (N.º de cat. BMA57025)
- Para uso exclusivo en investigación o fabricación
- No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico in vitro , uso de medicamentos ni administrarse a humanos o animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | FlashGel Cámara |
| Incluye | FlashGel Cámara, carcasa de parasol, USB CD de instalación de software y cable |