Learn More
Lonza™ FlashGel™ Kit de marcadores de ARN
Código de producto. 11537855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
9 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
11537855 9 Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 11537855 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 57024
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Includes
FlashGel Casetes de ARN, 1,2 % de agarosa (paquete de 9), 12 + 1 pocillos de un solo nivel; Tampón de muestra de formaldehído; FlashGel Marcador de ARN; y AccuGENE™ Biología molecular del agua
Marcadores para análisis rápido, recuperación y documentación de ARN. FlashGel™ El kit de marcador de ARN se recomienda para la verificación y el análisis del ARN total, controles rápidos del ARN nativo y para comprobar la degradación del ARN y la pureza del ARNm.
  • Proporciona resultados casi instantáneos
  • Cargue muestras, observe cómo migran las bandas y obtenga datos en tan solo dos minutos
  • No necesita preparación de gel, escisión de banda, purificación ni luz ultravioleta.
  • Separación completa, recuperación y documentación de forma segura en el banco
  • Para uso exclusivo en investigación o fabricación
  • No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico in vitro , uso de medicamentos ni administrarse a humanos o animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis del ARN total, comprobaciones rápidas del ARN nativo y comprobación de la degradación del ARN y la pureza del ARNm
Contenido del kit FlashGel™ Casetes de ARN 1,2% Agarosa 12 +1 pocillo, tampón de muestra de formaldehído, FlashGel™ Marcador de ARN y AccuGENE Biología molecular del agua
Cantidad 9 Paq.