Learn More
Lonza™ Ficoll™ Tampón de carga de ADN, 6X
Descripción
- Líquido azul oscuro
- Soluble en agua
- Contiene EDTA, xileno cianol y azul de bromofenol.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul oscuro |
| Concentración | 6X |
| Formulario | Líquido |
| Formulación | Contiene Ficoll™ EDTA, cianol de xileno y azul de bromofenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Mejora de la resolución y separación de fragmentos de ADN |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tampón de carga de muestra de ADN |