Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ X-VIVO™ 20 Medios de cultivo sin suero hematopoyético
Código de producto. 11615130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11615130 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11615130 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 04448Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    257.50€ / 1 litros
    Ahorro 72.50€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para la investigación en inmunoterapia adoptiva y terapia celular
  • No contiene ninguna linfoquina necesaria para la activación de los linfocitos humanos
  • Destinado a procedimientos in vitro
  • Medios definidos químicamente optimizados para tipos celulares específicos
  • Para uso posterior en laboratorio
  • Desarrollado y optimizado para soportar la generación de células LAK a partir de PBL empobrecido en monocitos a alta densidad
  • Limitado por la ley federal (USA) al uso investigativo
  • Estos productos son solo para uso en investigación
  • No aprobado para uso humano o veterinario, para aplicación en humanos o animales, ni para su uso en procedimientos clínicos o in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células madre
Con aditivos Gentamicina, Rojo de fenol
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C