Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ X-VIVO™ 10 Medios de cultivo sin suero hematopoyético
Código de producto. 11675120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11675120 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11675120 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 04380Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    278.83€ / 1 litros
    Ahorro 78.17€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Para la investigación en inmunoterapia adoptiva y terapia celular
  • No contiene ninguna linfocina necesaria para la activación de los linfocitos humanos.
  • Destinado a procedimientos in vitro
  • Los registros maestros de dispositivos (DMR) para estos productos se guardan en un archivo maestro de la FDA
  • Medios definidos químicamente optimizados para tipos de células específicos
  • Para posterior fabricación o uso en laboratorio.
  • Diseñado para apoyar la generación de células asesinas activadas por linfocinas (LAK) en un entorno sin suero
  • Limitado por la ley federal (USA ) ley para uso investigativo
  • Estos productos son solo para uso en investigación.
  • No aprobado para uso humano o veterinario, para aplicación en humanos o animales, ni para uso en procedimientos clínicos o in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células madre
Con aditivos Rojo de fenol
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C