Learn More
Lonza™ AccuGENE™ Solución de EDTA 0,5 M
Código de producto. 11558015
Cambiar vista
Click to view available options
EDTA; 100 mL
Código de producto.
11558015 EDTA; 100 mL
1 options
Código de producto. 11558015 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 51201
AccuGENE Los tampones de biología molecular son soluciones listas para usar, ideales para una amplia gama de aplicaciones de biología molecular. Cada reactivo se prepara con 18 megOhm de agua, se filtra con un filtro de 0,2 micras y se rellena en frascos estériles.
  • Confiable: fabricado de acuerdo con estrictos estándares de control de calidad para garantizar la consistencia de lote a lote.
  • Alta calidad: no se detectan actividades de DNasa, ARNasa o proteasa a menos que se indique lo contrario.
  • Eficiente: Las soluciones listas para usar eliminan el tiempo de preparación del experimento.
  • Flexible: Disponemos de soluciones personalizadas para satisfacer necesidades individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Solo para uso experimental/de I+D, amplia gama de aplicaciones/técnicas de biología molecular.
pH 7 to 9
Cantidad 100mL