Learn More
Lonidamine, MedChemExpress
Descripción
Lonidamine (AF-1890) is a hexokinase and mitochondrial pyruvate carrier inhibitor (Ki: 2.5 μM). Lonidamine also inhibits aerobic glycolysis in cancer cells. Lonidamine can be used in the research of mitochondrial metabolism and inflammation, such as pulmonary fibrosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lonidamine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 50264-69-2 |
| Color | Light Nude |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H10Cl2N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | AF-1890 Diclondazolic Acid DICA |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (155.69 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |