Learn More
MULTIROIR Divisor longitudinal para EuroBox
Código de producto. 17246910
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17246910 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 17246910 Proveedor MULTIROIR N.º de proveedor BA12098
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Divisor longitudinal de la caja Euro
  • Divisor longitudinal de la caja Euro
  • 560 x 150 mm
  • Divisor longitudinal de la caja Euro 
  • 3mm de espesor
  • Estructura de polipropileno
Tekniske data
Tipo Separador de bandejas
Material Polipropileno
Color Gris
Forma Rectangulares
Longitud (métrico) 560 mm
Altura (métrico) 150 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.