Learn More
Longifolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Longifolol |
| CAS | 469-27-2 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N3 O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1S,3aR,4S,8aS,9R)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulene-9-methanol, Longifolyl Alcohol, Hydroxyjunipene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5?,6?,9-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1[nH+]cn([C@@H]2O[C@H](CO)C(O)C2O)c1[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-carbamoil-3-[(2R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]imidazol-1-io-4-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.216 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.08 |