Learn More
Longifoleno (> 75%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Longifolene |
| CAS | 475-20-7 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-, (1S,3aR,4S,8aS)-, 1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-, (1S,3aR,4S,8aS)-(+)- (8CI), 1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-, Longifolene (6CI), (+)-Longifolene, (1S,3aR,4S,8aS)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene, Junipen, Junipene, Kuromatsuen, Kuromatsuene, Longifolen, NSC 150808, [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]Decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene, d-Longifolene, α-Longifolene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-10-11-6-7-12-13(11)14(2,3)8-5-9-15(10,12)4/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@@H]([C@H]13)C2=C |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |