Learn More
Longifolenaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Longifolenaldehyde |
| CAS | 66537-42-6 |
| Fórmula molecular | C15H24O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1S,3aR,4S,8aS,9R)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulene-9-carboxaldehyde, Longi-β-camphenilan Aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-14(2)7-4-8-15(3)11-6-5-10(13(11)14)12(15)9-16/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t10-,11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| SMILES | O=C[C@@H]1[C@@]2([H])CC[C@@]3([H])[C@]1(C)CCCC(C)(C)[C@]23[H] |
| Nombre IUPAC | (1S,3aR,4S,8aR,9R)-4,8,8-trimetildecahidro-1,4-metanoazuleno-9-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 220.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.15 |