Learn More
Traceable™ Termómetro digital de bolsillo de tubo largo con calibración
Código de producto. 15412761 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a 300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15412761 De -50 °C a 300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15412761 Proveedor Traceable™ N.º de proveedor 9446040
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos termómetros son ideales para mediciones de laboratorio, campo y proceso.
  • Obtenga rápidas lecturas de temperatura con precisión garantizada
  • Incluye certificado trazable al NIST
  • El vástago de acero inoxidable largo es perfecto para mediciones en recipientes más grandes
  • Indicador digital
  • Di
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado trazable NIST suministrado, laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2017(1750.01) acreditado por A2LA
Visualizar cotas 0,3 in
Incluye Batería de 1,5V
Longitud de la sonda (imperial) 11,5 in
Tipo de sonda Acero inoxidable
Resolución 0,1°; 1° por encima de 199,9° y por debajo de -19°
Tipo de producto Indicador digital
Descripción Termómetro digital de bolsillo con forma de bolígrafo
Temperatura máxima 300 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a 300 °C
Batería, tipo 1,5 V
Exactitud ±1.0 °C
Pantalla LCD