Learn More
Gilac™ Cesta de fermentación larga
Código de producto. 17988611
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
23 x 14 x 9 cm
26 × 14 × 9 cm
29 x 13 x 9 cm
34 × 14 × 9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17988611 0,75 kg 29 x 13 x 9 cm cada uno
17948701 0,5 kg 23 x 14 x 9 cm cada uno
17918961 0,75 kg 26 × 14 × 9 cm cada uno
17968611 1 kg 34 × 14 × 9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17988611 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G070130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.38€
    26.31€ / paquete de 1
    Ahorro 11.07€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cesta de fermentación larga garantiza que la masa esté bien ventilada; se puede apilar de forma escalonada y anidar para ahorrar espacio.
  • La estructura de la cavidad asegura que la masa esté bien ventilada.
  • Se pueden apilar, anidar y escalonar para ahorrar espacio.
  • Viene con certificados de contacto con alimentos para una seguridad e higiene alimentaria óptimas.
  • Fácil de limpiar y lavable a máquina.
  • Ligero y extremadamente duradero.
  • Amplia gama de 10 referencias de productos para satisfacer todas las necesidades (capacidad de 0,5 a 2 kg).
  • Revestimiento (G072010) disponible como opción.
Especificaciones
Tipo de producto Cesta de fermentación
Material Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29 x 13 x 9 cm
Volumen (imperial) 1.7 lb.
Volumen (métrico) 0,75 kg