Learn More
Chemsplash Guantes desechables de nitrilo Long n'Strong PF, estilo 4009
Descripción
- Puntas de los dedos texturizadas
- Largo 29 cm con puño protector enrollado
- Aprobado para contacto con alimentos
- Grado médico
- Ambidiestro
- Sin látex ni PFAS
- Aprobado por CE y UKCA
- Grosor: 6,2 mil, Peso: 7,0 g
- NCA: 1,5
- Áreas de trabajo homologadas e Industria Farmacéutica.
- Sin látex, sin PFAS y cumple con las regulaciones CE y UKCA.
- Ofrece una protección superior manteniendo la destreza.
- No contiene ningún material dañino como PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH o cualquier material en conflicto.
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |