Learn More
Chemsplash Guantes desechables de nitrilo Long n'Strong PF, estilo 4009
Código de producto. 30058181
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058181 Pequeño paquete de 500
30058466 Medio paquete de 500
30058415 Grande paquete de 500
30058433 XL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30058181 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4009.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.88€
    62.91€ / paquete de 500
    Ahorro 25.97€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El guante de nitrilo de alta resistencia con puntas de los dedos texturizadas es adecuado para su uso en áreas de trabajo aprobadas por BRC y para la industria farmacéutica.
  • Puntas de los dedos texturizadas
  • Largo 29 cm con puño protector enrollado
  • Aprobado para contacto con alimentos
  • Grado médico
  • Ambidiestro
  • Sin látex ni PFAS
  • Aprobado por CE y UKCA
  • Grosor: 6,2 mil, Peso: 7,0 g
  • NCA: 1,5
  • Áreas de trabajo homologadas e Industria Farmacéutica.
  • Sin látex, sin PFAS y cumple con las regulaciones CE y UKCA.
  • Ofrece una protección superior manteniendo la destreza.
  • No contiene ningún material dañino como PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH o cualquier material en conflicto.
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,2 mil
Grosor (métrico) 0.16 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado