Learn More
Hamilton™ Jeringas para instrumentos de larga duración
Código de producto. 11580232
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11580232 250 μl cada uno
10422385 5 ml cada uno
10034194 50 μl cada uno
10094234 150 μl cada uno
10176164 25 μl cada uno
10420465 500 μl cada uno
10698025 100 μl cada uno
10748965 1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11580232 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 830025
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de larga duración se desarrollaron para condiciones extremas, entre las que se incluyen productos químicos agresivos y partículas abrasivas.
  • Punta de émbolo fabricada de UHMWPE (Polietileno de peso molecular ultra alto) que es más resistente que el PTFE a los arañazos
  • Varilla de émbolo hecha de acero inoxidable 316 que ofrece una excepcional resistencia química
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos y gases corrosivos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 500 psi
Temperatura máxima 115°C
Modelo 1725
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Para utilizar con (equipo) Diluidores y dispensadores de la serie ML500
Tipo de conexión Luer Lock