Descripción
- Aborde una variedad de derrames sin utilizar varios paños de limpieza, gracias a este práctico diseño multiusos.
- Utilice estos paños con la mayoría de solventes, desinfectantes y detergentes para adaptarse a su rutina de limpieza actual.
- Proteja sus superficies más sensibles, ya que nuestros paños de limpieza sin pelusa ayudan a prevenir daños.
- Transporta, abre y desecha el embalaje fácilmente: estos paños de limpieza vienen en un práctico envase. Tork Fácil manejo™ caja.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 16,14 pulg. |
| Longitud (métrico) | 41 cm |
| Anchura (imperial) | 13,98 in |
| Anchura (métrico) | 35.5 cm |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 360/Cs. |
| Tela | 1-ply |