Learn More
Jenway™ Electrodo combinado de cuerpo de vidrio largo con alcance de 350 mm
Código de producto. 11480629
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
11480629 1 m cada uno
1 options
Código de producto. 11480629 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 1009081
Electrodo combinado de cuerpo de vidrio largo con alcance de 350 mm
  • Tipo: Combinación
  • Tipo de extremo: Pera
  • Intervalo de pH: 1-14
  • Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
  • Material del cuerpo: Vidrio
Especificaciones
Descripción Combinación, rellenable
Junta Cerámica anular
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo de solución de llenado 4 M KCl/AgCl
Para utilizar con (aplicación) Uso general y mediciones en matraces grandes
Referencia interna AgCl de unión sencilla
Punto isopotencial 0 ±20 mV
Tiempo de respuesta 90 % de la lectura final en 30 segundos
Pendiente Del 95 al 102 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo de punta Pera
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud del tubo (métrico) 320 mm
Diámetro (métrico) 12 mm