Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo azules con puños largos, modelo 7545
Descrizione
- Al clorar el guante, se mejora la comodidad y se elimina la sensación de pegajosidad.
- La construcción de nitrilo protege contra la penetración y proyección de productos químicos.
- Libre de látex, polvo y silicona para prevenir reacciones alérgicas e irritación de la piel.
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo biodegradable |
| Palm Thickness (English) | 3,9 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Show More |