Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo azules con puños largos, modelo 7545
Código de producto. 17850442
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11
Grande
Medio
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17850442 Pequeño paquete de 100
17870442 Medio paquete de 100
17880442 Grande paquete de 100
17860442 XL paquete de 100
17807331 11 paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17850442 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 754507S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    19.34€ / paquete de 100
    Ahorro 18.66€
    49% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Un guante desechable 100% nitrilo diseñado para reducir los riesgos de irritación y alergias, además de brindar protección química.
  • Al clorar el guante, se mejora la comodidad y se elimina la sensación de pegajosidad.
  • La construcción de nitrilo protege contra la penetración y proyección de productos químicos.
  • Libre de látex, polvo y silicona para prevenir reacciones alérgicas e irritación de la piel.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo biodegradable
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Sin revestir
Modelo 7545
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm