Learn More
Fisherbrand™ Pinzas de crisol largas con puntas corrugadas, 20 in.
Código de producto. 17394561 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
508 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17394561 508 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17394561
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Las pinzas para crisol están hechas de ASTM Serie 400 Estándar (899-94) Acero Inoxidable.
El diseño largo facilita su uso en entornos extremadamente cálidos o fríos. Estas pinzas cuentan con aberturas integradas para el pulgar y los dedos.
  • Puntas dentadas de cuello largo
  • Unión remachada elevada
  • neutralizado/a/s
  • Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Crisoles
Incluye Tenazas
Longitud (imperial) 20 in
Cantidad 1
Longitud (métrico) 508 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Pinzas de crisol