Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de administración, largo, doblado
Descripción
- Con toma NS
- Tubo doblado largo con ángulo de 105°
- 12 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de entrega de doblado largo |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |