Learn More
Lonafarnib, TRC
Código de producto. 30464946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464946 25 mg 25 miligramos
30470111 100 mg 100 miligramos
30482733 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46944525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193275-84-2
Fórmula molecular C27 H31 Br2 Cl N4 O2
Peso molecular (g/mol) 638.82
Sinónimo 1-Piperidinecarboxamide, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, Lonafarnib, Sarasar, Sch 66336, Zokinvy
Nombre IUPAC 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-6,11-dihidro-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-il]piperidina-1-il]-2-oxoetil]piperidina-1-carboxamida
SMILES NC(=O)N1CCC(CC(=O)N2CCC(CC2)[C@H]3c4ncc(Br)cc4CCc5cc(Cl)cc(Br)c35)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lonafarnib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.0502