Learn More
Lonafarnib, MedChemExpress
Código de producto. 16496318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496318 10 mg 10 miligramos
16458907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15136
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.
Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lonafarnib
CAS 193275-84-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31Br2ClN4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Sch66336
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (78.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N
Peso molecular (g/mol) 638.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death