Learn More
R&D Systems™ Lonafarnib
Código de producto. 18799046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18799046 50 mg 50 miligramos
18748236 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18799046 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6265/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.50€
    742.35€ / 50 miligramos
    Ahorro 77.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent farnesyl transferase inhibitor
Lonafarnib is a potent farnesyl transferase inhibitor (IC50 = 1.9 nM). Inhibits farnesylation of RAS. Also inhibits Pgp transport (IC50 < 3 μM) and increases potency and anticancer activity when used in conjunction with cytotoxic Pgp substrates. Inhibits neovascularization by affecting cell motility. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 193275-84-2
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C27H31Br2ClN4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 638.82