Learn More
Lomustine, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lomustine |
| CAS | 13010-47-4 |
| Fórmula molecular | C9 H16 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Lomustine, 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14) |
| SMILES | ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-3-ciclohexil-1-nitrosourea |
| Peso molecular (g/mol) | 233.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0931 |