Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lomustina
Código de producto. 16627032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16627032 250 mg 250 miligramos
16617032 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16627032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465492500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13010-47-4 | C9H16ClN3O2 | 233.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13010-47-4
Fórmula molecular C9H16ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 233.70
Número MDL MFCD00012392
Clave InChI GQYIWUVLTXOXAJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 3-(2-chloroethyl)-1-cyclohexyl-3-nitrosourea
SMILES ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1
Especificaciones
Vector alfa LOMUSTINE
Nombre del producto químico o material Lomustine
Punto de fusión 89°C to 93°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Número UN 2811
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad soluble aq. soln., soluble in acetone, chloroform, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.7
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lomustine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lomustine