Learn More
Lomitapida, TRC
Código de producto. 18063420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18063420 5 mg 5 miligramos
18023510 10 mg 10 miligramos
18032020 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18063420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4694355MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182431-12-5
Fórmula molecular C39 H37 F6 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 693.7204
Sinónimo 9H-Fluorene-9-carboxamide, N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-9H-fluorene-9-carboxamide, AEGR 733, BMS 201038, BMS 201038-01, BMS 201238
Nombre IUPAC N-(2,2,2-trifluoroetil)-9-[4-[4-[[2-[4-[4-(trifluorometil)fenil]benzoiloamino]piperidina-1-il]butil]fluoreno-9-carboxamida
SMILES FC(F)(F)CNC(=O)C1(CCCCN2CCC(CC2)NC(=O)c3ccccc3c4ccc(cc4)C(F)(F)F)c5ccccc5c6ccccc16
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomitapide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.279