Learn More
Lomitapide, MedChemExpress
Código de producto. 16446128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16446128 10 mg 10 miligramos
16422267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16446128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14667
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Lomitapide (AEGR-733; BMS-201038) is a potent inhibitor of microsomal triglyceride-transfer protein (MTP) with an IC50 of 8 nM in vitro.
Lomitapide (AEGR-733
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomitapide
CAS 182431-12-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H37F6N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AEGR-733 BMS-201038
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (144.15 mM)
SMILES O=C(C1(CCCCN2CCC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C5=C(C6=C1C=CC=C6)C=CC=C5)NCC(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 693.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.72
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation