Learn More
Lomifilina, TRC
Código de producto. 30469346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469346 50 mg 50 miligramos
30479790 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47020050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10226-54-7
Fórmula molecular C13 H18 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 278.31
Sinónimo 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-(5-Oxohexyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(5-oxohexyl)xanthine, 7-(5-Oxohexyl)-1,3-dimethylxanthine, Cervilane
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7-(5-oxohexil)purina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomifylline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1379